Nε-trifluoroacetyl-L-lysine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1591-100G PC1591-500G
APOSPC1591-100GEA 64.2 EUR
APOSPC1591-100G APOSPC1591-500G
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine 98%
Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Formula: C₈H₁₃F₃N₂O₃
Pto. de fusión: 258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037223
Núm. CAS: 10009-20-8