4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1592K-10G PC1592K-25G PC1592K-5G
APOSPC1592K-10GEA 135 EUR
APOSPC1592K-10G APOSPC1592K-25G APOSPC1592K-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₇BrF₃NO₂
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203979
Núm. CAS: 175278-18-9