4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1593K-100G PC1593K-25G PC1593K-500G
APOSPC1593K-100GEA 0 EUR
APOSPC1593K-100G APOSPC1593K-25G APOSPC1593K-500G
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anilina 99%
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Pto. Ebullición: 98…100 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1,691 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179338
Núm. CAS: 175278-09-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III