4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1593R-100G PC1593R-25G PC1593R-5G
APOSPC1593R-100GEA 238 EUR
APOSPC1593R-100G APOSPC1593R-25G APOSPC1593R-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride
Formula: C₇H₃BrClF₃O₃S
Pto. Ebullición: 255…256 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179336
Núm. CAS: 175278-14-5
UN: 3265
ADR: 8,II