4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1593T-25G PC1593T-5G PC1593T-100G
APOSPC1593T-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1593T-25G APOSPC1593T-5G APOSPC1593T-100G
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃IO
Pto. Ebullición: 112…114 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179334
Núm. CAS: 175278-12-3