4-Bromo-2-(trifluorometoxi)tiofenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1593W-10G
PC1593W-1G
APOSPC1593W-10GEA
473
EUR
APOSPC1593W-10G
APOSPC1593W-1G
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)tiofenol 95+%
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)tiofenol
Formula:
C₇H₄BrF₃OS Pto. Ebullición: 96…98 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00203474 Núm. CAS: 175278-15-6 |