4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1594-1G PC1594-5G
APOSPC1594-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1594-1G APOSPC1594-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052361
Núm. CAS: 41513-05-7