4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1594E-1G
APOSPC1594E-1GEA 43.5 EUR
APOSPC1594E-1G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole 97%
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Pto. de fusión: 216…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067734
Núm. CAS: 175135-14-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III