Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Z-Lys(Tfa)-OH
PC1597-25G PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA 120 EUR
APOSPC1597-25G APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Formula: C₁₆H₁₉N₂O₅F₃
MW: 376,31 g/mol
Pto. de fusión: 88…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270524
Núm. CAS: 14905-30-7