2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 94.4 EUR
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina 97%
2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153084
Núm. CAS: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1 III