1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1599-1G PC1599-5G
APOSPC1599-1GEA 43.5 EUR
APOSPC1599-1G APOSPC1599-5G
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Precursor for 2-(Trifluoromethyl)oxirane
Formula: BrH₂CCH(OH)CF₃
Pto. Ebullición: 124…126 °C
Densidad: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040945
Núm. CAS: 431-34-5
UN: 1987
ADR: 3,III