3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1600-25G PC1600-100G
APOSPC1600-25GEA 46.4 EUR
APOSPC1600-25G APOSPC1600-100G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona 97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona
Formula: BrH₂CC(O)CF₃
MW: 190.95 g/mol
Pto. Ebullición: 85…87 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1.839 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039237
Núm. CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3+8 II