4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid
PC1601-25G PC1601-5G
APOSPC1601-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1601-25G APOSPC1601-5G
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Pto. de fusión: 234…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659878
Núm. CAS: 850568-27-3