Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC1605-100G PC1605-25G PC1605-5G
APOSPC1605-100GEA 77 EUR
APOSPC1605-100G APOSPC1605-25G APOSPC1605-5G
Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo 98%
Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo
Electrophilic reagent for introduction of t-butyldimethylsilyl group. For a review see: Emde et al., Synthesis, 1982 , 1.
Formula: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264.34 g/mol
Pto. Ebullición: 65…67 °C/12mmHg
Densidad: 1.151 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000405
Núm. CAS: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
UN: 2920
ADR: 8+3 II