3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
PC1606-1G PC1606-5G
APOSPC1606-1GEA 215 EUR
APOSPC1606-1G APOSPC1606-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₂₁BFNO₃
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659930
Núm. CAS: 850567-58-7