3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
PC1607-1G PC1607-250MG
APOSPC1607-1GEA 48 EUR
APOSPC1607-1G APOSPC1607-250MG
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Pto. de fusión: 54…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363778
Núm. CAS: 871329-82-7