3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1608-5G
PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA
139
EUR
APOSPC1608-5G
APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₄BFO₃ Pto. de fusión: 130…134 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07363783 Núm. CAS: 850589-57-0 |