3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoro-5-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid
PC1610-1G PC1610-25G PC1610-5G
APOSPC1610-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1610-1G APOSPC1610-25G APOSPC1610-5G
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Pto. de fusión: 216…222 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363785
Núm. CAS: 850593-06-5