5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1613-1G PC1613-5G
APOSPC1613-1GEA 46.4 EUR
APOSPC1613-1G APOSPC1613-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631406
Núm. CAS: 654-94-4