4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methoxycarbonylphenylboronic acid, (4-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1615-1G PC1615-250MG
APOSPC1615-1GEA 168 EUR
APOSPC1615-1G APOSPC1615-250MG
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,9561 g/mol
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363762
Núm. CAS: 871329-81-6