Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC1616-1G PC1616-5G
APOSPC1616-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1616-1G APOSPC1616-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,13 g/mol
Pto. de fusión: 54…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001346
Núm. CAS: 221313-10-6