2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylsulphonyl)-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC1617-1G PC1617-5G PC1617-25G
APOSPC1617-1GEA 136 EUR
APOSPC1617-1G APOSPC1617-5G APOSPC1617-25G
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃S
MW: 266,24 g/mol
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941307
Núm. CAS: 387350-34-7