3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1618-1G PC1618-5G PC1618-25G
APOSPC1618-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1618-1G APOSPC1618-5G APOSPC1618-25G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Pto. de fusión: 272…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801741
Núm. CAS: 328956-61-2