2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC1619-5G
APOSPC1619-5GEA 192 EUR
APOSPC1619-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801695
Núm. CAS: 850593-10-1