Ácido 3-fluoro-5-metoxifenilborónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
PC1621-25G PC1621-5G PC1621-100G
APOSPC1621-25GEA 400 EUR
APOSPC1621-25G APOSPC1621-5G APOSPC1621-100G
Ácido 3-fluoro-5-metoxifenilborónico 97%
Ácido 3-fluoro-5-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363780
Núm. CAS: 609807-25-2