2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1622-1G PC1622-5G
APOSPC1622-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1622-1G APOSPC1622-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Pto. de fusión: 104…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701538
Núm. CAS: 352535-96-7