2-Cloro-4-fluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1623-100G PC1623-25G PC1623-5G
APOSPC1623-100GEA 295 EUR
APOSPC1623-100G APOSPC1623-25G APOSPC1623-5G
2-Cloro-4-fluoroanísol 98%
2-Cloro-4-fluoroanísol
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Pto. Ebullición: 197…200 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672965
Núm. CAS: 2267-25-6