5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 66.7 EUR
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Pto. de fusión: 160…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095357
Núm. CAS: 259209-20-6