(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
PC1628-1G PC1628-5G PC1628-10G
APOSPC1628-1GEA 45.1 EUR
APOSPC1628-1G APOSPC1628-5G APOSPC1628-10G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
MW: 155,92 g/mol
Pto. de fusión: 252…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659838
Núm. CAS: 182344-14-5