Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(4-cloro-2-fluorofenil)borano
PC1629-25G PC1629-5G
APOSPC1629-25GEA 116 EUR
APOSPC1629-25G APOSPC1629-5G
Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)metabórico 97%
Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Pto. de fusión: 246…250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02684293
Núm. CAS: 160591-91-3