Fluoruro de cesio, anhidro 99,5%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 68.3 EUR
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Fluoruro de cesio, anhidro 99,5%
Fluoruro de cesio
Formula: CsF
MW: 151.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1251 °C
Pto. de fusión: 682 °C
Densidad: 4.115 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010960
Núm. CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR