Ácido 2-cloro-5-fluorofenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
Ácido 2-cloro-5-fluorofenilborónico 98%
Ácido 2-cloro-5-fluorofenilborónico
Formula: C₆H₅BClFO₂
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656272
Núm. CAS: 444666-39-1