Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2-cloro-6-fluorofenil)borano
PC1633-25G
APOSPC1633-25GEA 134 EUR
APOSPC1633-25G
Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)metabórico 98%
Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Pto. de fusión: 131…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039892
Núm. CAS: 313545-32-3