Ácido (5-cloro-2-fluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1635-25G PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA 302 EUR
APOSPC1635-25G APOSPC1635-5G
Ácido (5-cloro-2-fluorofenil)metabórico 97%
Ácido (5-cloro-2-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
Pto. de fusión: 182…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664225
Núm. CAS: 352535-83-2