Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1636-25G
PC1636-5G
APOSPC1636-25GEA
84.1
EUR
APOSPC1636-25G
APOSPC1636-5G
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico 98%
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico
Formula:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174.37 g/mol Pto. de fusión: 220…223 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684295 Núm. CAS: 313545-72-1 |