3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1637-1G
PC1637-5G
APOSPC1637-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1637-1G
APOSPC1637-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BFNO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095130 Núm. CAS: 214210-21-6 |