Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
PC1639-100G PC1639-25G PC1639-5G
APOSPC1639-100GEA 227 EUR
APOSPC1639-100G APOSPC1639-25G APOSPC1639-5G
Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico 99%
Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179483
Núm. CAS: 78495-63-3