Trifluorometanosulfonato de calcio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
PC1648M-25G PC1648M-100G PC1648M-5G
APOSPC1648M-25GEA 92.8 EUR
APOSPC1648M-25G APOSPC1648M-100G APOSPC1648M-5G
Trifluorometanosulfonato de calcio 98%
Trifluorometanosulfonato de calcio
Formula: C₂CaF₆O₆S₂
MW: 338.22 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143911
Núm. CAS: 55120-75-7