2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1656-1G
APOSPC1656-1GEA 278 EUR
APOSPC1656-1G
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,9600 g/mol
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659868
Núm. CAS: 850568-04-6