5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 241 EUR
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. Ebullición: 70…72 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 44…49 °C
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039244
Núm. CAS: 704884-74-2