5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1662-1G PC1662-5G
APOSPC1662-1GEA 128 EUR
APOSPC1662-1G APOSPC1662-5G
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095367
Núm. CAS: 850568-05-7