2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1670-25G PC1670-5G
APOSPC1670-25GEA 63.8 EUR
APOSPC1670-25G APOSPC1670-5G
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864315
Núm. CAS: 883543-26-8
UN: 3265
ADR: 8,III