3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1675-1G
PC1675-5G
PC1675-10G
APOSPC1675-1GEA
31.9
EUR
APOSPC1675-1G
APOSPC1675-5G
APOSPC1675-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BClF₃O₂ Pto. de fusión: 206…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788417 Núm. CAS: 847756-88-1 |