Trifluoruro de cerio, anhidro 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fluoruro de cerio (III), Cerio (III) fluoruro
PC1680-250G PC1680-100G PC1680-1KG
APOSPC1680-250GEA 219 EUR
APOSPC1680-250G APOSPC1680-100G APOSPC1680-1KG
Trifluoruro de cerio, anhidro 99,5%
Trifluoruro de cerio
Formula: CeF₃
MW: 197,11 g/mol
Pto. Ebullición: 2300 °C
Pto. de fusión: 1640 °C
Densidad: 6,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010932
Núm. CAS: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3