Ácido 1-Boc-5-fluorooindol-2 borónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic Acid, N-(Boc)-5-fluoroindole-2-boronic acid
PC1682-1G PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA 183 EUR
APOSPC1682-1G APOSPC1682-5G
Ácido 1-Boc-5-fluorooindol-2 borónico 98%
Ácido 1-Boc-5-fluorooindol-2 borónico
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₄
MW: 279,07 g/mol
Pto. de fusión: 130…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114581
Núm. CAS: 352359-23-0