N-(2,4-Difluorofenil)-2-cloroacetamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1686-5G PC1686-1G PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA 62.5 EUR
APOSPC1686-5G APOSPC1686-1G APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorofenil)-2-cloroacetamida 97%
N-(2,4-Difluorofenil)-2-cloroacetamida
Formula: C₈H₆ClF₂NO
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077473
Núm. CAS: 96980-65-3