3-Bromo-2-fluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzene
PC1687-1G PC1687-25G
APOSPC1687-1GEA 77 EUR
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G
3-Bromo-2-fluorofenol 97%
3-Bromo-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09864673
Núm. CAS: 156682-53-0