3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(Chloroacetyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
PC1687H-1G PC1687H-5G PC1687H-250MG
APOSPC1687H-1GEA 29 EUR
APOSPC1687H-1G APOSPC1687H-5G APOSPC1687H-250MG
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide
Formula: C₁₀H₆ClF₆NO
MW: 305,6042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077474
Núm. CAS: 790-75-0