3-Bromo-2-fluoroanísol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 72.5 EUR
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Bromo-2-fluoroanísol 98+%
3-Bromo-2-fluoroanísol
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205.03 g/mol
Pto. Ebullición: 207 °C
Densidad: 1.531 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780183
Núm. CAS: 295376-21-5