2-Cloro-4'-fluoroacetanilida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1688F-100G
PC1688F-25G
PC1688F-5G
APOSPC1688F-100GEA
192
EUR
APOSPC1688F-100G
APOSPC1688F-25G
APOSPC1688F-5G
2-Cloro-4'-fluoroacetanilida 97%
2-Cloro-4'-fluoroacetanilida
Formula:
C₈H₇ClFNO Pto. de fusión: 131…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015730 Núm. CAS: 351-04-2 |